4,5-Difluoroxindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Difluoroindolin-2-one
PC1739-1G PC1739-500MG
APOSPC1739-1GEA 355 EUR
APOSPC1739-1G APOSPC1739-500MG
4,5-Difluoroxindol 97%
4,5-Difluoroxindol
Formel: C₈H₅F₂NO
Schmelzpunkt: 194…198 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04112481
CAS-Nummer: 850429-64-0