5-Fluor-2-nitrobenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluor-2-nitrobenzonitril 98%
5-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Schmelzpunkt: 98…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632196
CAS-Nummer: 50594-78-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR