2-Fluor-m-anisaldehyd 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Fluor-3-methoxybenzaldehyd, 2-Fluor-3-anisaldehyd

PC1746-25G PC1746-5G PC1746-1G PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA 209 EUR
APOSPC1746-25G APOSPC1746-5G APOSPC1746-1G APOSPC1746-10G
2-Fluor-m-anisaldehyd 99%
2-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 114 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411962
CAS-Nummer: 103438-88-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR