Methyl-3-brom-4-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G
PC1748-5G
PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA
101
EUR
APOSPC1748-25G
APOSPC1748-5G
APOSPC1748-100G
Methyl-3-brom-4-fluorbenzoat 98%
Methyl-3-brom-4-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233.04 g/mol Schmelzpunkt: 26…28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972915 CAS-Nummer: 82702-31-6 |