Chlordifluoressigsäureanhydrid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1750-25G PC1750-5G PC1750-100G
APOSPC1750-25GEA 143 EUR
APOSPC1750-25G APOSPC1750-5G APOSPC1750-100G
Chlordifluoressigsäureanhydrid 98%
Chlordifluoressigsäureanhydrid
Reagent for derivatisation of amines, alcohols etc, for GC purposes.
Formel: C₄Cl₂F₄O₃
Molecular Weight: 242,94 g/mol
Siedepunkt: 96…97 °C
Dichte: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000774
CAS-Nummer: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN: 3265
ADR: 8,II