4-Chlor-1,3-difluorbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene

PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 52.2 EUR
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
4-Chlor-1,3-difluorbenzol 98%
4-Chlor-1,3-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Molecular Weight: 148,54 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042569
CAS-Nummer: 1435-44-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR