2-Chlor-1,4-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Difluorochlorobenzene
PC1754F-100G PC1754F-25G PC1754F-500G
APOSPC1754F-100GEA 65.4 EUR
APOSPC1754F-100G APOSPC1754F-25G APOSPC1754F-500G
2-Chlor-1,4-difluorbenzol 98%
2-Chlor-1,4-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Molecular Weight: 148.54 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C
Schmelzpunkt: -24,6
Dichte: 1.352 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042571
CAS-Nummer: 2367-91-1
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable