4-Chlor-1,2-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluorochlorobenzene
PC1754J-100G PC1754J-25G
APOSPC1754J-100GEA 119 EUR
APOSPC1754J-100G APOSPC1754J-25G
4-Chlor-1,2-difluorbenzol 98%
4-Chlor-1,2-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Molecular Weight: 148.54 g/mol
Siedepunkt: 126 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042572
CAS-Nummer: 696-02-6
UN: 1993
ADR: 3 III