2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 185 EUR
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Siedepunkt: 257…259 °C
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077479
CAS-Nummer: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5