4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1757-25G
APOSPC1757-25GEA 89.9 EUR
APOSPC1757-25G
4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure 98%
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 192,55 g/mol
Schmelzpunkt: 153…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077480
CAS-Nummer: 132794-07-1