3-Chlor-4,5-difluorbenzotrifluorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1758-1G PC1758-5G
APOSPC1758-1GEA 86.1 EUR
APOSPC1758-1G APOSPC1758-5G
3-Chlor-4,5-difluorbenzotrifluorid 97%
3-Chlor-4,5-difluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂ClF₅
Siedepunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00153090
CAS-Nummer: 77227-99-7
EINECS: 401-930-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR