Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1768-1G PC1768-5G
APOSPC1768-1GEA 0 EUR
APOSPC1768-1G APOSPC1768-5G
Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₉H₉BF₃KO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115768
CAS-Nummer: 850623-73-3