Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]trifluoroborate, Potassium (3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trifluoroborate
PC1769-25G
PC1769-5G
APOSPC1769-25GEA
642
EUR
APOSPC1769-25G
APOSPC1769-5G
Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₃BF₉K Molecular Weight: 320.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701625 CAS-Nummer: 166328-09-2 |