7-(Trifluormethyl)isatin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1776-25G
APOSPC1776-25GEA 91.5 EUR
APOSPC1776-25G
7-(Trifluormethyl)isatin 98%
7-(Trifluormethyl)isatin
Formel: C₉H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 215,1300 g/mol
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01248408
CAS-Nummer: 391-12-8