4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC1777-5G
PC1777-100G
PC1777-25G
APOSPC1777-5GEA
21.9
EUR
APOSPC1777-5G
APOSPC1777-100G
APOSPC1777-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ Molecular Weight: 224.37 Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973086 CAS-Nummer: 313545-41-4 |