2-Chlor-1,1-difluorethylen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1780-100G
PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA
0
EUR
APOSPC1780-100G
APOSPC1780-25G
2-Chlor-1,1-difluorethylen 98%
2-Chlor-1,1-difluorethylen
Formel:
C₂HClF₂ Siedepunkt: –18 °C Schmelzpunkt: –138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
359-10-4 UN: 1954 ADR: 2.1, |