2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₃F₄NO
Molecular Weight: 205.11 g/mol
Siedepunkt: 53 °C/2.5mmHg
Dichte: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673069
CAS-Nummer: 69922-27-6