Methyl-2-brom-5-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
PC1796-100G PC1796-25G PC1796-5G
APOSPC1796-100GEA 126 EUR
APOSPC1796-100G APOSPC1796-25G APOSPC1796-5G
Methyl-2-brom-5-fluorbenzoat 98%
Methyl-2-brom-5-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00086167
CAS-Nummer: 6942-39-8