2-Chlor-3,5-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 817 EUR
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chlor-3,5-difluorphenol 98%
2-Chlor-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Siedepunkt: 76 °C/37mmHg
Schmelzpunkt: 45…46 °C
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075400
CAS-Nummer: 206986-81-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II