3-Cyan-6-fluoranilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1805-25G
APOSPC1805-25GEA 88.6 EUR
APOSPC1805-25G
3-Cyan-6-fluoranilin
3-Cyan-6-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Molecular Weight: 136,13 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07787428
CAS-Nummer: 859855-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III