2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 109 EUR
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin 98%
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
Formel: C₄HCl₂FN₂
Molecular Weight: 166.97 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233551
CAS-Nummer: 2927-71-1
UN: 3261
ADR: 8 III