2-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC1808-25G PC1808-5G PC1808-100G
APOSPC1808-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1808-25G APOSPC1808-5G APOSPC1808-100G
2-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol 99%
2-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Molecular Weight: 270,55 g/mol
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007076
CAS-Nummer: 392-95-0
EINECS: 206-883-0