2,6-Dichlor-3-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1811-1G PC1811-25G PC1811-5G
APOSPC1811-1GEA 27.7 EUR
APOSPC1811-1G APOSPC1811-25G APOSPC1811-5G
2,6-Dichlor-3-fluorbenzoesäure 98%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658165
CAS-Nummer: 178813-78-0