1-(2-Chlorethyl)-4-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1812J-1G
PC1812J-5G
PC1812J-25G
APOSPC1812J-1GEA
29
EUR
APOSPC1812J-1G
APOSPC1812J-5G
APOSPC1812J-25G
1-(2-Chlorethyl)-4-fluorbenzol 98%
1-(2-Chlorethyl)-4-fluorbenzol
Formel:
C₈H₈ClF Siedepunkt: 98…99 °C/26mmHg Dichte: 1,507 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155000 CAS-Nummer: 332-43-4 EINECS: 206-364-9 |