1-[(2-Chlorethyl)sulfonyl]-4-fluorobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloroethyl 4-fluorophenyl sulphone
PC1812R-1G
PC1812R-5G
APOSPC1812R-1GEA
79.9
EUR
APOSPC1812R-1G
APOSPC1812R-5G
1-[(2-Chlorethyl)sulfonyl]-4-fluorobenzol 98%
1-[(2-Chlorethyl)sulfonyl]-4-fluorobenzol
Formel:
C₈H₈ClFO₂S Molecular Weight: 222,67 g/mol Schmelzpunkt: 67…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203483 CAS-Nummer: 33330-46-0 |