3'-Chlor-4'-fluoracetophenon 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1818M-100G PC1818M-25G
APOSPC1818M-100GEA 116 EUR
APOSPC1818M-100G APOSPC1818M-25G
3'-Chlor-4'-fluoracetophenon 99%
3'-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Siedepunkt: 126…128 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042203
CAS-Nummer: 2923-66-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR