2-Chlor-4-fluoranilin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Chlor-4-fluoranilin
2-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
Siedepunkt: 191…192 °C
Dichte: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042530
CAS-Nummer: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR