3-Chlor-2-fluoranilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1819W-25G PC1819W-100G PC1819W-500G
APOSPC1819W-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1819W-25G APOSPC1819W-100G APOSPC1819W-500G
3-Chlor-2-fluoranilin 97%
3-Chlor-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
Siedepunkt: 214 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069415
CAS-Nummer: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR