2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C/50mmHg
Schmelzpunkt: 59…64 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042527
CAS-Nummer: 84194-36-5