2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1828E-100G PC1828E-500G PC1828E-1KG
APOSPC1828E-100GEA 23.2 EUR
APOSPC1828E-100G APOSPC1828E-500G APOSPC1828E-1KG
2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd 97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Siedepunkt: 91…93 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 32…39 °C
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003306
CAS-Nummer: 387-45-1
EINECS: 206-860-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR