3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 63.8 EUR
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd 96%
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Siedepunkt: 66…72 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 25…30 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011735
CAS-Nummer: 34328-61-5