4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1828M-25G PC1828M-5G PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA 79.9 EUR
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-5G APOSPC1828M-1G
4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: 96.7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143288
CAS-Nummer: 5527-95-7