2-Chlor-4-fluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1832-1G PC1832-5G PC1832-10G PC1832-25G
APOSPC1832-1GEA 26.1 EUR
APOSPC1832-1G APOSPC1832-5G APOSPC1832-10G APOSPC1832-25G
2-Chlor-4-fluorbenzamid 97%
2-Chlor-4-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Molecular Weight: 173.57 g/mol
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042531
CAS-Nummer: 88578-90-9