2-Chlor-6-fluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-6-fluorbenzoesäureamid
PC1834-10G
PC1834-1G
PC1834-5G
APOSPC1834-10GEA
51
EUR
APOSPC1834-10G
APOSPC1834-1G
APOSPC1834-5G
2-Chlor-6-fluorbenzamid 97%
2-Chlor-6-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅ClFNO Molecular Weight: 173.57 g/mol Schmelzpunkt: 139…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055436 CAS-Nummer: 66073-54-9 EINECS: 266-123-9 |