1-Chlor-3-fluorbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1850-100G PC1850-25G PC1850-500G
APOSPC1850-100GEA 77 EUR
APOSPC1850-100G APOSPC1850-25G APOSPC1850-500G
1-Chlor-3-fluorbenzol 98%
1-Chlor-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
Molecular Weight: 130.55 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C
Dichte: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000569
CAS-Nummer: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR