1-Chlor-4-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
PC1860-250G
PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA
139
EUR
APOSPC1860-250G
APOSPC1860-25G
1-Chlor-4-fluorbenzol 98%
1-Chlor-4-fluorbenzol
Formel:
C₆H₄ClF Molecular Weight: 130.55 g/mol Siedepunkt: 129…130 °C Schmelzpunkt: –27 °C Dichte: 1.226 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000603 CAS-Nummer: 352-33-0 EINECS: 206-521-1 UN: 1993 ADR: 3 III |