2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfochlorid, 2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Chlor-4-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
PC1860C-5G
PC1860C-1G
APOSPC1860C-5GEA
31.9
EUR
APOSPC1860C-5G
APOSPC1860C-1G
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂FO₂S Molecular Weight: 229.06 g/mol Siedepunkt: 243…244 °C Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052957 CAS-Nummer: 85958-57-2 UN: 3265 ADR: 8 III |