3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1860E-100G
PC1860E-25G
PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA
0
EUR
APOSPC1860E-100G
APOSPC1860E-25G
APOSPC1860E-5G
3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Formel:
C₆H₃Cl₂FO₂S Siedepunkt: 104…105 °C/1mmHg Dichte: 1,61 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041444 CAS-Nummer: 91170-93-3 UN: 3265 ADR: 8,II |