2-Chlor-4-fluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
2-Chlor-4-fluorbenzoesäure 99%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Schmelzpunkt: 181…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010615
CAS-Nummer: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0