2-Chlor-6-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1861-100G
PC1861-1KG
PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA
30.6
EUR
APOSPC1861-100G
APOSPC1861-1KG
APOSPC1861-250G
2-Chlor-6-fluorbenzoesäure 97%
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Schmelzpunkt: 155…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002417 CAS-Nummer: 434-75-3 EINECS: 207-105-2 |