3-Chlor-2-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1861C-25G
PC1861C-100G
PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA
33.5
EUR
APOSPC1861C-25G
APOSPC1861C-100G
APOSPC1861C-1G
3-Chlor-2-fluorbenzoesäure 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Schmelzpunkt: 177…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042506 CAS-Nummer: 161957-55-7 |