4-Chlor-3-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
4-Chlor-3-fluorbenzoesäure 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molecular Weight: 174,56 g/mol
Schmelzpunkt: 190…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143290
CAS-Nummer: 403-17-8