2-Chlor-4-fluorbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1861L-100G PC1861L-25G PC1861L-250G
APOSPC1861L-100GEA 143 EUR
APOSPC1861L-100G APOSPC1861L-25G APOSPC1861L-250G
2-Chlor-4-fluorbenzonitril 95%
2-Chlor-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Molecular Weight: 155,56 g/mol
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042523
CAS-Nummer: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III