3-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene

PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 31.9 EUR
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid 98%
3-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₄
Molecular Weight: 198,55 g/mol
Siedepunkt: 137 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042207
CAS-Nummer: 78068-85-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR