2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlor-4-fluorbenzol-1-carbonylchlorid, 2-Chlor-4-fluorbenzoesäurechlorid
PC1863T-25G
PC1863T-5G
PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA
43.5
EUR
APOSPC1863T-25G
APOSPC1863T-5G
APOSPC1863T-100G
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid 98%
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Molecular Weight: 193 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C/15mmHg Dichte: 1.447 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084954 CAS-Nummer: 21900-54-9 UN: 3265 ADR: 8 II |