2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Chlor-6-fluorbenzol-1-carbonylchlorid

PC1863W-100G PC1863W-25G PC1863W-5G
APOSPC1863W-100GEA 115 EUR
APOSPC1863W-100G APOSPC1863W-25G APOSPC1863W-5G
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid 97%
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 57
Dichte: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00178746
CAS-Nummer: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR