2-Chlor-6-fluorbenzylalkohol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol

PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
2-Chlor-6-fluorbenzylalkohol 99%
2-Chlor-6-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160,58 g/mol
Schmelzpunkt: 41…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004608
CAS-Nummer: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR