2-Chlor-6-fluorbenzylamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 58 EUR
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Chlor-6-fluorbenzylamin 98%
2-Chlor-6-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Molecular Weight: 159.59 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C/15mmHg
Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042458
CAS-Nummer: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
UN: 2735
ADR: 8 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR