3-Chlor-4-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Chlor-4-fluorbenzylamin 97%
3-Chlor-4-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Molecular Weight: 159.59 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042507
CAS-Nummer: 72235-56-4
UN: 2735
ADR: 8 III