4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1864FD-1G
PC1864FD-25G
PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1864FD-1G
APOSPC1864FD-25G
APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₇ClFN·HCl Molecular Weight: 196,05 g/mol Schmelzpunkt: 243…245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143286 CAS-Nummer: 202982-63-6 |